613550
TMEM16A Activator, Eact
The TMEM16A Activator, Eact modulates the biological activity of TMEM16A. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Sinonimo/i:
TMEM16A Activator, Eact, ANO1 Activator, Eact, 3,4,5-trimethoxy-N-(2-methoxyethyl)-N-(4-phenylthiazol-2-yl)benzamide, TMEM16A Activator, Eact
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3