Documenti fondamentali
612075
Sigma-Aldrich
Thyroxine-Binding Globulin, Human
Liver glycoprotein and a major thyroid hormone carrier in serum. Exhibits high sequence similarity with α1-antitrypsin.
Sinonimo/i:
hTBG
Scegli un formato
250 μG
493,00 €
493,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 μG
493,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
493,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
M.W. 54,000-64,000.
Native, human thyroxine-binding globulin. Liver glycoprotein and a major thyroid hormone carrier in serum. Exhibits high sequence similarity with α1-antitrypsin. Its affinity for the hormone is thought to be temperature-sensitive.
Confezionamento
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
In 140 mM NaCl, 10 mM Tris, 0.1% NaN₃, pH 8.0. Sterile-filtered.
Nota sulla preparazione
Prepared from serum that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Altre note
Miura, Y., et al. 1993. Endocrinol. J. 40, 127.
Janssen, O.E., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 13998.