603425
Threonine Dehydrogenase Inhibitor, QC1
The Threonine Dehydrogenase Inhibitor, QC1 controls the biological activity of Threonine Dehydrogenase.
Sinonimo/i:
Threonine Dehydrogenase Inhibitor, QC1, N-Benzyl-4-oxo-2-thioxo-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-7-carboxamide
Saggio
≥96% (HPLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3