580566
Tenovin-1
A cell-permeable benzoylthiourea compound that acts as a reversible inhibitor of class III HDAC sirtuins against SirT2 (IC₅₀ = ~ 10 µM).
Sinonimo/i:
Tenovin-1, N-(4- tert-Butylbenzoyl)-Nʹ-(4-acetylaminophenyl)-thiourea, SIRT2 Inhibitor V, N-(4-tert-Butylbenzoyl)-Nʹ-(4-acetylaminophenyl)-thiourea, SIRT2 Inhibitor V
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C20H23N3O2S/c1-13(24)21-16-9-11-17(12-10-16)22-19(26)23-18(25)14-5-7-15(8-6-14)20(2,3)4/h5-12H,1-4H3,(H,21,24)(H2,22,23,25,26)
WOWJIWFCOPZFGV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1