580551
Tautomycin, Streptomyces spiroverticillatus
Tautomycin, CAS 109946-35-2, is a potent inhibitor of protein phosphatase 1, 2A, and smooth muscle endogenous phosphatase (IC₅₀ = 1 nM, 10 nM, and 6 nM, respectively). Mixture of two isomers.
Sinonimo/i:
Tautomycin, Streptomyces spiroverticillatus
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized (thin film)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Solubilità
chloroform: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C41H66O13/c1-21(2)36(51-34(47)20-31(45)35-27(8)39(48)52-40(35)49)38(50-10)32(46)19-30(44)26(7)29(43)13-11-24(5)37-25(6)16-18-41(54-37)17-15-23(4)33(53-41)14-12-22(3)28(9)42/h21-26,29,31-33,36-38,43,45-46H,11-20H2,1-10H3/t22-,23+,24+,25-,26-,29-,31+,32+,33-,36+,37-,38+,41+/m0/s1
RFCWHQNNCOJYTR-IRCAEPKSSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PP1
Attenzione
Ricostituzione
From Catalog:
Desc. Field- removed ". . .and useful for studies involving protein phosphorylation"
- removed ". . .or phorbol dibutyrate binding. Does not activate protein kinase C or inhibit myosin light chain kinase"
Altre note
Mitsuhashi, S., et al. 2001. Biochem. Biophys. Res. Commun.287, 328.
Kikuchi, K., et al. 1999. Int. J. Mol. Med.4, 395.
Sheppeck, J.E., et al. 1997. J. Org. Chem.62, 387.
Sugiyama, Y., et al. 1996. Bioorg. Med. Chem. Lett.6, 3.
Gong, M.C., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 14662.
Suganuma, M., et al. 1992. Toxicon30, 873.
MacKintosh, C. and Klumpp, S. 1990. FEBS Lett.277, 137.
Magae, J., et al. 1989. J. Antibiot.42, 1290.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3