580218
Taurocholic Acid, Sodium Salt
ULTROL® Grade, ≥98% (TLC), detergent to solubilize membrane-bound proteins in their native state
Sinonimo/i:
Taurocholic Acid, Sodium Salt, ULTROL® Grade, Sodium Taurocholate
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
solid
PM
micellar wt 2100
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Numero d'aggregazione
4
Colore
white
pKa
1.9
CMC
3 - 11 mM
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C26H45NO7S.Na/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;/m1./s1
JAJWGJBVLPIOOH-IZYKLYLVSA-M
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3