Documenti fondamentali
565761
Sigma-Aldrich
γ-Secretase Inhibitor IV
The γ-Secretase Inhibitor IV controls the biological activity of γ-Secretase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Sinonimo/i:
γ-Secretase Inhibitor IV, 2-Naphthoyl-VF-CHO, N-(2-Naphthoyl)-Val-phenylalaninal
Scegli un formato
1 MG
162,00 €
162,00 €
Spedizione prevista il30 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
162,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H26N2O3
Peso molecolare:
402.49
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
162,00 €
Spedizione prevista il30 aprile 2025Dettagli
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A cell-permeable, reversible inhibitor of γ-secretase. Equipotently inhibits the release of Aβx-40 (ED50 = 2.6 µM) and Aβx-42 (ED50 = 2.7 µM) in HEK293 cells stably transfected with the Amyloid Precursor Protein Swedish mutants.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
ED50 = 2.6 µM for Aβx-40
Primary Target
x-40
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
2-Naphthoyl-Val-Phe-CHO
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Altre note
Green, K.N., et al. 2002. J. Physiol.541.3, 1013.
Sinha, S. and Lieberburg, I. 1999. Proc. Natl. Acad. Sci. USA96, 11049.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1