538927
15d-PGJ2
A metabolite of PGD₂that has recently been identified as a natural ligand for PPARγ-dependent adipogenesis in transfected NIH/3T3 cells and for PPARγ response element (PPRE) in CV-1 cells.
Sinonimo/i:
15d-PGJ2, Prostaglandin J₂, 15-Deoxy-Δ 12,14, PPAR Agonist VII, PPARγ Agonist VI
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
oil
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCC\C=C/C[C@@H]1\C(=C/C=C/CCCCC)\C(=O)C=C1
InChI
1S/C20H28O3/c1-2-3-4-5-6-10-13-18-17(15-16-19(18)21)12-9-7-8-11-14-20(22)23/h6-7,9-10,13,15-17H,2-5,8,11-12,14H2,1H3,(H,22,23)/b9-7-,10-6+,18-13+/t17-/m0/s1
VHRUMKCAEVRUBK-GODQJPCRSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
A natural ligand for PPARγ-dependent adipogenesis
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Ricote, M., et al. 1998. Nature 391, 79.
Forman, B.M., et al. 1995. Cell 83, 803.
Kliewer, S.A., et al. 1995. Cell83, 813.
WGK 3