538925
Prostaglandin I2, Sodium Salt
Potent vasodilatory prostaglandin produced by the endothelium.
Sinonimo/i:
Prostaglandin I2, Sodium Salt, PGI₂, Prostacyclin
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C20H32O5.Na/c1-2-3-4-7-14(21)10-11-16-17-12-15(8-5-6-9-20(23)24)25-19(17)13-18(16)22;/h8,10-11,14,16-19,21-22H,2-7,9,12-13H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b11-10+,15-8-;/t14-,16+,17+,18+,19-;/m0./s1
LMHIPJMTZHDKEW-XQYLJSSYSA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Induces vasodilation
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Moncada, S., et al. 1979. Pharmacol. Rev.30, 293.
Cho, M.J. and Allen, M.A. 1978. Prostaglandins15, 943.
Tateson, J.E., et al. 1977. Prostaglandins13, 389.
WGK 3