5.32384
PI3K Inhibitor, HS-173
Sinonimo/i:
PI3K Inhibitor, HS-173, PI3Kα Inhibitor, Phosphatidylinositol 3-kinase α Inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥96% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Potenza
800 pM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light beige
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C21H18N4O4S/c1-2-29-21(26)19-13-23-20-9-8-15(14-25(19)20)16-10-17(12-22-11-16)24-30(27,28)18-6-4-3-5-7-18/h3-14,24H,2H2,1H3
SEKOTFCHZNXZMM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
PI3Ka
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Lee, H., et al. 2013. Onc. Rep.30, 863.
Kim, O., et al. 2011. J. Med. Chem.54, 2455.
WGK 3