5.32283
CXCR2 Antagonist IV, Sch527123
Sinonimo/i:
CXCR2 Antagonist IV, Sch527123, 2-Hydroxy-N,N-dimethyl-3-((2-((1( R)-(5-methyl-2-furanyl)propyl)amino)-3,4-dioxo-1-cyclobuten-1-yl)amino)benzamide, ( R)-2-Hydroxy-N,N-dimethyl-3-(2-(1-(5-methylfuran-2-yl)propylamino)-3,4-dioxocyclobut-1-enylamino)benzamide, CXCR1 Antagoni
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C21H23N3O5/c1-5-13(15-10-9-11(2)29-15)22-16-17(20(27)19(16)26)23-14-8-6-7-12(18(14)25)21(28)24(3)4/h6-10,13,22-23,25H,5H2,1-4H3/t13-/m1/s1
RXIUEIPPLAFSDF-CYBMUJFWSA-N
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
CXCR2
CXCR1
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Salchow, K., et al. 2010. Br. J. Pharmacol.159, 1429.
Singh, S., et al. 2009. Clin. Cancer Res.15, 2380.
Chapman, R.W., et al. 2007. J. Pharmacol. Exp. Ther.322, 486.
Gonsiorek, W., et al. 2007. J. Pharmacol. Exp. Ther.322, 477.
Dwyer, M.P., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 7603.
WGK 3