Vai a
SML0716
SB225002
≥98% (HPLC), chemokine receptor CXCR2 inhibitor, powder
Sinonimo/i:
N-(2-Hydroxy-4-nitrophenyl)-N′-(2-bromophenyl)urea, SB-225002
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
115,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
465,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H10BrN3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.14
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
115,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
SB225002, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Brc1c(cccc1)NC(=O)Nc2c(cc(cc2)[N+](=O)[O-])O
InChI
1S/C13H10BrN3O4/c14-9-3-1-2-4-10(9)15-13(19)16-11-6-5-8(17(20)21)7-12(11)18/h1-7,18H,(H2,15,16,19)
InChI key
MQBZVUNNWUIPMK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SB-225002 is a potent nonpeptide inhibitor of chemokine receptor CXCR2 with an IC50 of 22 nM for inhibiting interleukin IL-8 binding to CXCR2 and > 150-fold selectivity over CXCR1 receptors. CXCR2 binds many different immune cell chemoattractants. SB-225002 is crucial for cancer progression and is involved in inflammatory diseases like COPD, rheumatoid arthritis, and ulcerative colitis.
SB-225002 is a potent nonpeptide inhibitor of chemokine receptor CXCR2.
Blocking action of SB-225002 on CXCR2 (interleukin 8 receptor β), prevents the IL-8 induced matrix metalloproteinase-9 release from neutrophils. Matrix metalloproteinase-9 are proteolytic enzymes associated with inflammation.
Features and Benefits
This compound is featured on the Chemokine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
559405SML1530SML0512
SB225002 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0716
SB225002
SB 225002 A potent, selective, and competitive antagonist of the G-protein coupled receptor CXCR2 (IL-8RB; IC50 = 22 nM for the inhibition of 125I-IL-8 binding to CXCR2).
Sigma-Aldrich
559405
SB 225002
SB-334867 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1530
SB-334867
BLT-4 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0512
BLT-4
description
≥98% (HPLC)
description
A potent, selective, and competitive antagonist of the G-protein coupled receptor CXCR2 (IL-8RB; IC50 = 22 nM for the inhibition of 125I-IL-8 binding to CXCR2).
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 200 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
color
white to beige
color
yellow
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SB225002
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)