Documenti fondamentali
528101
Sigma-Aldrich
PI-103
InSolution, ≥97%, potent ATP-competitive inhibitor of DNA-PK, PI3-K, and mTOR
Sinonimo/i:
InSolution PI-103, mTOR Inhibitor V, PI 3-K Inhibitor V
Scegli un formato
2 MG
305,00 €
305,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 MG
305,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H16N4O3
Peso molecolare:
348.36
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
305,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A cell-permeable pyridinylfuranopyrimidine compound that acts as a potent and ATP-competitive inhibitor of DNA-PK, PI3-K, and mTOR (IC50 = 2, 8, 88, 48, 150, 26, 20, and 83 nM for DNA-PK, p110α, p110β, p110δ, p110γ, PI3-KC2β, mTORC1, and mTORC2, respectively). It inhibits ATR and ATM only at much higher concentrations (IC50 = 850 and 920 nM, respectively) and exhibits little activity towards a panel of more than 40 other kinases even at concentrations as high as 10 µM. Shown to effectively block PI3-K/Akt signaling and cell proliferation in glioma cell lines both in vitro and in vivo.
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Stato fisico
A 10 mM (2 mg/574 µl) solution of PI-103 (Cat. No. 528100) in DMSO.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Altre note
Raynaud, F.I., et al. 2007. Cancer Res.67, 5840.
Fan, Q.W., et al. 2006. Cancer Cell9, 341.
Knight, Z.A., et al. 2006. Cell125, 733.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)