525146-M
sPLA2-IIA Inhibitor II, KH064
Sinonimo/i:
(S)-5-(4-(benzyloxy)phenyl)-4-(7-phenylheptanamido)pentanoic acid, Phospholipase A₂ Group IIA Inhibitor II, PLA2g2a Inhibitor II
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Iyer, A., et al. 2012. Diabetes.61, 2320,
Levick, S., et al. 2006. J Immunol.176, 7000.
WGK 3