Key Documents
516562-M
Sigma-Aldrich
Pertussis Toxin, Salt-Free, Bordetella pertussis
Sinonimo/i:
Pertussis Toxin, Bordetella pertussis
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3