5.09164
Windorphen
Sinonimo/i:
Windorphen, Wnt inhibitor dorsalizing, Histone Acetyltransferase Inhibitor XII, ( E) & ( Z)-3-Chloro-2,3- bis(4-methoxyphenyl)acrylaldehyde, WD, HAT Inhibitor XII, Wnt Pathway Inhibitor XXII, Wnt inhibitor dorsalizing, Histone Acetyltransferase Inhibitor XII, (E) & (Z)-3-Chloro-2,3-bis(4-methoxyphenyl)acrylaldehyde, WD, HAT Inhibitor XII, Wnt Pathway Inhibitor XXII
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl\C(=C(/c2ccc(cc2)OC)\C=O)\c1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C17H15ClO3/c1-20-14-7-3-12(4-8-14)16(11-19)17(18)13-5-9-15(21-2)10-6-13/h3-11H,1-2H3/b17-16-
VNRALGZMXHFBPG-MSUUIHNZSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3