5.08437
Pepstatin A
InSolution, ≥98%, Synthetic
Sinonimo/i:
InSolution Pepstatin A, Synthetic, Isovaleryl-Val-Val-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoyl-Ala-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoic Acid, Pepstatin A, Synthetic InSolution, Pepstatin A, Synthetic InSolution, Isovaleryl-Val-Val-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoyl-Ala-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoic Acid
Scegli un formato
146,00 €
Spedizione prevista il03 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
146,00 €
Spedizione prevista il03 giugno 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
N([C@@H](C(C)C)C(=O)NC(C(O)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)NC(C(O)CC(=O)O)CC(C)C)CC(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C
InChI
1S/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23?,24?,25?,26?,30-,31-/m0/s1
FAXGPCHRFPCXOO-JHTFMCFMSA-N
Azioni biochim/fisiol
aspartic proteases
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Kanamori, S., et al. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun.251, 204.
Szewczuk, Z., et al. 1992. Int. J. Pept. Prot. Res.40, 233.
Carraway, R.E., et al. 1991. Peptides12, 107.
Eid, M., et al. 1981. Biochem. J.197, 465.
Umezawa, H., et al. 1970. J. Antibiot.23, 259.
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - (refers to pure substance)