Documenti fondamentali
5.06135
Sigma-Aldrich
Venlafaxine Hydrochloride
Sinonimo/i:
Venlafaxine Hydrochloride, SERT/NET Inhibitor, Venlafaxine, Serotonin-norepinephrine Inhibitor, Venlafaxien
Scegli un formato
10 MG
112,00 €
112,00 €
Spedizione prevista il22 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
112,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H27NO2 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.40 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
112,00 €
Spedizione prevista il22 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
82 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 100 mM
DMSO: 50 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].N(CC(C2(CCCCC2)O)c1ccc(cc1)OC)(C)C.[H+]
InChI
1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H
QYRYFNHXARDNFZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A dual reuptake inhibitor of serotonin-norepinephrine with strong preference to serotonin (Ki = 82 and 2480 nM for SERT and NET respectively). Also inhibits reuptake of dopamine. Used in studies of depression, ADHD, and stress-related anxiety.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
SERT/NET
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Kaur, J., et al. et al. 2010. J. Pharmacy & Bioallied Sci.2, 22.
Aboelwafa, A., et al. 2010. AAPS PharmSciTech.11, 1026.
Bernardi, S., et al. 2009. J. Thermal Analysis & Calorimetry.97, 729.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3