5.06081
Foxo1 Inhibitor, AS1842856
InSolution, ≥98%, 50 mM in DMSO, A cell-permeable oxodihydroquinoline
Sinonimo/i:
InSolution Foxo1 Inhibitor, AS1842856, 5-Amino-7-(cyclohexylamino)-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Foxo1
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - (refers to pure substance)