5.05766
Casein Kinase II Inhibitor XII, TBBz
Sinonimo/i:
Casein Kinase II Inhibitor XII, TBBz, 4,5,6,7-Tetrabromobenzimidazole, CYP24A1 inhibitor, TBBz, CK2 Inhibitor, TBBz
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
70 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C7H2Br4N2/c8-2-3(9)5(11)7-6(4(2)10)12-1-13-7/h1H,(H,12,13)
LOEIRDBRYBHAJB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
CK2
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Zien, P. et al. 2003. Biochem. Biophys. Res. Comm.306, 129.
Zien, P. et al. 2003. Biochem. Biophys. Res. Comm.312, 623.
Zien, P. et al. 2005. Biochim. Biophy. Acta1754, 271.
Luo, W. et al. 2013. Cancer Res.73, 2289.
WGK 3