5.05206
Photochromic TrpA1 Channel Activator, Optovin
Sinonimo/i:
Photochromic TrpA1 Channel Activator, Optovin, (E)-5-((2,5-dimethyl-1-(pyridin-3-yl)-1H-pyrrol-3-yl)methylene)-2-thioxothiazolidin-4-one, PDSP 22594, Transient Receptor Potential A1 Ion Channel Activator I, TrpA1 Channel Activator I
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
2 μM EC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S1C(=S)NC(=O)C1=Cc2c([n](c(c2)C)c3cnccc3)C
InChI
1S/C15H13N3OS2/c1-9-6-11(7-13-14(19)17-15(20)21-13)10(2)18(9)12-4-3-5-16-8-12/h3-8H,1-2H3,(H,17,19,20)
YISGMOZSGOGYOU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
TrpA1
Confezionamento
Attenzione
WGK 3