492041
Nrf2 Activator II, AI-1
The Nrf2 Activator II, AI-1, also referenced under CAS 75483-04-4, modulates the biological activity of Nrf2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinonimo/i:
Nrf2 Activator II, AI-1, Ethyl-4-chloro-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carboxylate
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C13H12ClNO3/c1-3-18-13(17)10-11(14)8-6-4-5-7-9(8)15(2)12(10)16/h4-7H,3H2,1-2H3
XUJQDJGGHFNYDY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Keap1
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3