492040
Nrf2 Activator
The Nrf2 Activator modulates the biological activity of Nrf2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Nrf2 Activator, (E)-1-(2-Methoxyphenyl)-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)prop-2-en-1-one, Nuclear factor-erythroid 2 p45-related factor 2 Activator, 2-Trifluoromethyl-2ʹ-methoxychalone, Antioxidant Response Element Activator II, ARE Activator II, Antioxidant Response Element Activator II, ARE Activator II, (E)-1-(2-Methoxyphenyl)-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)prop-2-en-1-one, Nuclear factor-erythroid 2 p45-related factor 2 Activator, 2-Trifluoromethyl-2ʹ-methoxychalone
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
syrup
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(/C=C/C1=C(C=CC=C1)C(F)(F)F)C2=C(OC)C=CC=C2
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
WGK 2