SML0959
Bis-1,4-(4-methoxybenzenesulfonamidyl)naphthalene
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Compound 16, N,N′-(Naphthalene-1,4-diyl)bis(4-methoxybenzenesulfonamide)
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
, white to light yellow to light gray
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.