489478
LSD1 Inhibitor III, CBB1007
The LSD1 Inhibitor III, CBB1007 controls the biological activity of LSD1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
LSD1 Inhibitor III, CBB1007, LSD Inhibitor III, BHC110 Inhibitor III, Methyl-3-(4-(4-carbamimidoylbenzoyl)piperazine-1-carbonyl)-5-((4-carbamimidoylpiperazin-1-yl)methyl)benzoate, 3TFA, KDM1 Inhibitor III, Histone Lysine Demethylase Inhibitor V, LSD Inhibitor III, Methyl-3-(4-(4-carbamimidoylbenzoyl)piperazine-1-carbonyl)-5-((4-carbamimidoylpiperazin-1-yl)methyl)benzoate, 3TFA, KDM1 Inhibitor III, Histone Lysine Demethylase Inhibitor V, BHC110 Inhibitor III
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(N1CCN(CC2=CC(C(N3CCN(C(C4=CC=C(C(N)=N)C=C4)=O)CC3)=O)=CC(C(OC)=O)=C2)CC1)=N
Descrizione generale
Note: the molecular weight is lot-specific and can be found on the vial label.
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 3