489476-M
LSD1 Inhibitor
The LSD1 Inhibitor, also referenced under CAS 927019-63-4, controls the biological activity of LSD1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinonimo/i:
LSD1 Inhibitor, LSD Inhibitor I, BHC110 Inhibitor I, Histone Lysine Demethylase Inhibitor III, KDM1 Inhibitor I
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow to yellow
Solubilità
water: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Huang, Y., et al. 2007. Proc. Natl. Acad. Sci.104, 8023.
Bi, X., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem. Lett.16, 3229.
WGK 3