Documenti fondamentali
48-650MAG
Millipore
kit MILLIPLEX® 8-plex per la famiglia delle Src chinasi umane – fosfoproteina – Saggio multiplex per analisi di tumori
Sinonimo/i:
Kit per la famiglia delle Src chinasi, Pannello per Src chinasi umane
Scegli un formato
96 EA
2.930,00 €
2.930,00 €
Disponibilità del prodotto: Una volta che l’ordine sarà stato immesso nel sistema, riceverai una conferma d’ordine.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 EA
2.930,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.47
2.930,00 €
Disponibilità del prodotto: Una volta che l’ordine sarà stato immesso nel sistema, riceverai una conferma d’ordine.
Richiedi maggiori informazioni
Reattività contro le specie
human
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il kit MILLIPLEX® 8-plex per la famiglia delle Src chinasi umane, fosfoproteina (pan Tyr), viene utilizzato per rilevare la fosforilazione in tirosina di Blk, Fgr, Fyn, Hck, Lck, Lyn, Src e Yes nei lisati cellulari utilizzando il sistema Luminex®. Il saggio di rilevamento rappresenta un'alternativa rapida e conveniente alle procedure di Western blotting e immunoprecipitazione. Ogni kit contiene i reagenti sufficienti per l'analisi di una piastra da 96 pozzetti.
Applicazioni
I saggi intracellulari Multiplex basati su microsfere che si avvalgono della tecnologia Luminex permettono la quantificazione relativa simultanea sia delle proteine fosforilate che totali coinvolte in più vie di segnalazione in campioni tissutali o di lisati cellulari. Confronta i risultati del multiplexing con quelli del Western blotting.Analiti disponibili:Blk (Tyr389);Fgr (Tyr412);Fyn (Tyr420);Hck (Tyr411);Lck (Tyr394);Lyn (Tyr397);Src (Tyr419);Yes (Tyr421)
Confezionamento
Piastra a 96 pozzetti
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.