481984
Nifuroxazide
A cell-permeable and orally available nitrofuran-based antidiarrheal agent that effectively suppresses the activation of cellular STAT1/3/5 transcription activity.
Sinonimo/i:
Nifuroxazide, 5-Nitro-2-furaldehyde- p-hydroxybenzoylhydrazone, 5-Nitro-2-furaldehyde-p-hydroxybenzoylhydrazone
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
bright yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C12H9N3O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)12(17)14-13-7-10-5-6-11(20-10)15(18)19/h1-7,16H,(H,14,17)/b13-7+
YCWSUKQGVSGXJO-NTUHNPAUSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3