481909
Niclosamide
A salicylanilide anthelmintic drug that acts as a potent and selective Stat3- and Wnt-signaling pathway inhibitor.
Sinonimo/i:
Niclosamide, 5-Chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxy-benzamide, mTOR Inhibitor IX, Autophagy Inducer III, STAT3 Inhibitor XV, Wnt Pathway Inhibitor XIII
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 2.5 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C13H8Cl2N2O4/c14-7-1-4-12(18)9(5-7)13(19)16-11-3-2-8(17(20)21)6-10(11)15/h1-6,18H,(H,16,19)
RJMUSRYZPJIFPJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Chen, W., et al. 2010. Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol.299, G293.
Gies, E., et al. 2010. PLoS ONE5, e14410.
Ren, X., et al. 2010. ACS Med. Chem. Lett.1, 454.
Chen, M., et al. 2009. Biochemistry48, 10267.
WGK 2