Documenti
4.80939
SAFC
Phosphoric acid 1 mol/L
EMPROVE® EXPERT
Produzione farmaceutica
About This Item
Codice UNSPSC:
12352323
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Densità
1.05 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1