475954
MRN-ATM Pathway Inhibitor, Mirin
The MRN-ATM Pathway Inhibitor, Mirin, also referenced under CAS 299953-00-7, controls the biological activity of Mre11, component of the MRN (Mre11-Rad50-Nbs1) complex. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
MRN-ATM Pathway Inhibitor, Mirin, (Z)-5-(4-Hydroxybenzylidene)-2-imino-1,3-thiazolidin-4-one, Mirin
Scegli un formato
98,60 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
98,60 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
red-orange
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 3 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S1C(=N)NC(=O)C1=Cc2ccc(cc2)O
InChI
YBHQCJILTOVLHD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Peterson, S., et al. 2009. Nature Chem. Biol.5, 130.
Dupre, A., et al. 2008. Nature Chem. Biol.4, 119.
WGK 3