444285
MMP-2/MMP-9 Inhibitor V - CAS 869577-53-7 - Calbiochem
The MMP-2/MMP-9 Inhibitor V, also referenced under CAS 869577-53-7, controls the biological activity of MMP-2/MMP-9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
MMP-2/MMP-9 Inhibitor V - CAS 869577-53-7 - Calbiochem, (4-(4-(Methanesulfonamido)phenoxy)phenylsulfonyl)methylthiirane, SB-3CT, pMS
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥85% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 200 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13