Documenti fondamentali
444248
Sigma-Aldrich
MMP-13, Proenzyme, His•Tag®, Human, Recombinant, S. frugiperda
Sinonimo/i:
Collagenase-3
Scegli un formato
10 μG
787,00 €
787,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
787,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
787,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Attività specifica
≥50 mU/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Full-length recombinant, human MMP-13 fused to a His•Tag sequence and expressed in S. frugiperda insect cells. This 452 amino acid proenzyme contains an N-terminal propeptide which confers latency to the proenzyme, a Ca2+- and Zn2+- binding catalytic domain, a hinge region, and a C-terminal hemopexin domain. Hydrolyzes collagen type II 5-6 times faster than collagens type I and III. Exhibits high activity towards gelatin and degrades α1-antichymotrypsin and plasminogen activator inhibitor-2.
Note: 1 mU = 1 milliunit.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of APMA-activated enzyme that will hydrolyze 1.0 µmol MCA-Pro-Leu-Gly-Leu-Dpa-Ala-Arg-NH₂ (Cat. No. 03-32-5032) per min at 37°C, pH 7.5.
Stato fisico
In 150 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl₂, pH 7.5.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Altre note
Herget, J., et al. 2003. Am. J. Physiol.285, 4199.
Nagase, H. 1997. Biol. Chem.378, 151.
Knäuper, V., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 1544.
Knauper, V., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 17124.
Pei, D., and Weiss, S.J. 1996. J. Biol. Chem.271, 9135.
Knight, C.G., et al. 1992. FEBS Lett.296, 263.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1