420360-M
KMO Inhibitor I, Ro 61-8048
The KMO Inhibitor I, Ro 61-8048, also referenced under CAS 199666-03-0, controls the biological activity of KMO. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Sinonimo/i:
KMO Inhibitor I, Ro 61-8048, Kynurenine-3-Hydroxylase Inhibitor I, Ro 61-8048, 3,4-Dimethoxy-N-[4-(3-nitrophenyl)-2-thiazolyl]-benzenesulfonamide, Kynurenine-3-Monooxygenase Inhibitor I, Ro 61-8048, Dimethoxy-nitrophenyl-thiazolyl-benzenesulfonamide
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 12.5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C17H15N3O6S2/c1-25-15-7-6-13(9-16(15)26-2)28(23,24)19-17-18-14(10-27-17)11-4-3-5-12(8-11)20(21)22/h3-10H,1-2H3,(H,18,19)
NDPBMCKQJOZAQX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Zwilling, D., et al. 2011. Cell145, 863.
Giorgini, F., et al. 2005. Nat. Genet.37, 526.
Cozzi, A.,. et al. 1999. J. Cereb. Blood Flow Metab.19, 771,
Rover, S., et al. 1997. J. Med. Chem.40, 4378.
WGK 3