Documenti fondamentali
410960
Sigma-Aldrich
Ischemin
A cell-permeable azobenzene compound that reversibly targets CBP-BRD acetyl-lysine binding pocket with moderate selectivity over BAZ1B, PCAF, BRD4-1 and BAZ2B.
Sinonimo/i:
Ischemin, (E)-5-(2-Amino-4-hydroxy-5-methyl-phenylazo)-2,4-dimethyl-benzenesulfonic acid, MS120, BRD4 Inhibitor II
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H17N3O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.51
Il prodotto 410960 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange-red
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL, orange
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=C(/N=N/C2=C(N)C=C(O)C(C)=C2)C=C(C(C)=C1)S(=O)(O)=O
InChI
UUECJWRVDTUDCB-ISLYRVAYSA-N
Descrizione generale
A cell-permeable azobenzene compound that reversibly targets CREB-binding protein bromodomain (CBP-BRD) acetyl-lysine binding pocket (Kd = 19 µM) with moderate selectivity over BAZ1B, PCAF, BRD4-1 and BAZ2B (Kd = 37, 41, 70 and >100 µM, respectively) and disrupts CBP interaction with the binding partners. Blocks CBP-p53 interaction and alters the post-translational modification states on p53 and histones. Shown to inhibit the transcription functions of p53 on DNA damage (IC50 = 5 µM for p53-induced p21 activation in Luc-U2OS cells) and suppress cardiac myocyte apoptosis during ischemia conditions.
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Altre note
Borah, J.C., et al. 2011, Chem. Biol.18, 531.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2