401459
Mouse Anti-Human IgG₁, Fc Fragment Specific Alkaline Phosphatase Conjugate
liquid, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Applicazioni
Enzyme Immunoassay (≥1:5000)
Immunoelectrophoresis (see comments)
Confezionamento
Attenzione
WGK 1