400088
HIF-1α Translation Inhibitor, KC7F2
The HIF-1α Translation Inhibitor, KC7F2, also referenced under CAS 927822-86-4, controls the biological activity of HIF-1α. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
HIF-1α Translation Inhibitor, KC7F2, Hypoxia-Inducible Factor-1α Translation Inhibitor, KC7F2, N,Nʹ-(2,5-Dichlorosulfonyl)cystamine, HIF Inhibitor III
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
beige to tan
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C16H16Cl4N2O4S4/c17-11-1-3-13(19)15(9-11)29(23,24)21-5-7-27-28-8-6-22-30(25,26)16-10-12(18)2-4-14(16)20/h1-4,9-10,21-22H,5-8H2
REQLACDIZMLXIC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3