Documenti fondamentali
3801-M
Sigma-Aldrich
Saffron
Harleco®, suitable for Gram staining
Sinonimo/i:
Saffron, Gram Stain, C.I. 75100
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
976.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116121
Numero indice EU:
255-881-6
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
powder
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Harleco®
tecniche
Gram staining: suitable
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)O)OC(=O)\C(=C\C=C\C(=C\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)\C)\C
InChI
1S/C44H64O24/c1-19(11-7-13-21(3)39(59)67-43-37(57)33(53)29(49)25(65-43)17-61-41-35(55)31(51)27(47)23(15-45)63-41)9-5-6-10-20(2)12-8-14-22(4)40(60)68-44-38(58)34(54)30(50)26(66-44)18-62-42-36(56)32(52)28(48)24(16-46)64-42/h5-14,23-38,41-58H,15-18H2,1-4H3/b6-5+,11-7+,12-8+,19-9+,20-10+,21-13+,22-14+/t23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31+,32+,33+,34+,35-,36-,37-,38-,41-,42-,43+,44+/m1/s1
SEBIKDIMAPSUBY-RTJKDTQDSA-N
Descrizione generale
HARLECO® For gram staining
Applicazioni
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
HARLECO® For gram staining
Note legali
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3