362185
N-Glycosidase F, Elizabethkingia meningosepticum
Sinonimo/i:
N-Glycosidase F, Elizabethkingia meningosepticum, Glycopeptidase F, PNGase F
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bacterial (Elizabethkingia meningosepticum)
Livello qualitativo
Coniugato
(N-linked)
Forma fisica
liquid
Attività specifica
≥20,000 units/mg protein
≥4500 units/mL
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Attività estranea
Proteases, none detected
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Attenzione
Definizione di unità
Stato fisico
Altre note
Fan, J.Q., and Lee, Y.C. 1997. J. Biol. Chem. 272, 27058.
Tarentino, A.L., and Plummer, T.H. 1994. Methods Enzymol. 230, 44.
Trimble, R.B., and Tarentino, A.L. 1991. J. Biol. Chem. 266, 1646.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2