35675
β-Glycerophosphate, Disodium Salt, Pentahydrate
A phosphate group donor in matrix mineralization studies that acts as a protein phosphatase inhibitor.
Sinonimo/i:
β-Glycerophosphate, Disodium Salt, Pentahydrate, β-GP
Saggio
≥97% (titration)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
white
Solubilità
water: 5 mg/mL
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.010%
phosphate (PO43-): ≤0.010%
Cationi in tracce
As: ≤0.00050%
heavy metals (as Pb): ≤0.0020%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.5H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;;;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;5*1H2/q;2*+1;;;;;/p-2
PEMUISUYOHQFQH-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Altre note
Lecanda, F., et al. 1997. J. Cell Biochem. 67, 386.
Laurencin, C.T., et al. 1996. Bone 19, 93s.
Shioi, A., et al. 1995. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 15, 2003.
WGK 3