345811
Endo-β-Galactosidase, Bacteroides fragilis, Recombinant, E. coli
Endo-β-Galactosidase, Bacteroides fragilis, Recombinant, E. coli, hydrolyzes internal β-galactosidic linkages of oligosaccharides in poly-N-acetyl-lactosamine structures.
Scegli un formato
464,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
464,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Coniugato
(Glucosaminoglycan)
Stato
liquid
Attività specifica
≥14 U/mL
≥140 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Attenzione
Definizione di unità
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Scudder, P., et al. 1986. Eur. J. Biochem.157, 365.
Scudder, P., et al. 1984. J. Biol. Chem.259, 6586.
Scudder, P., et al. 1983. Biochem. J.213, 485.