324622
Eg5 Inhibitor III, Dimethylenastron
The Eg5 Inhibitor III, Dimethylenastron, also referenced under CAS 863774-58-7, controls the biological activity of Eg5. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Sinonimo/i:
Eg5 Inhibitor III, Dimethylenastron, 7,7-Dimethyl-4-(3-hydroxyphenyl)-5-oxo-3,4,5,6,7,8-hexahydroquinazolin-2(1H)-thione
Scegli un formato
362,00 €
Spedizione prevista il11 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
362,00 €
Spedizione prevista il11 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to light yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S=C1NC(C3=C(N1)CC(CC3=O)(C)C)c2cc(ccc2)O
InChI
1S/C16H18N2O2S/c1-16(2)7-11-13(12(20)8-16)14(18-15(21)17-11)9-4-3-5-10(19)6-9/h3-6,14,19H,7-8H2,1-2H3,(H2,17,18,21)
RUOOPLOUUAYNPY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Microtubule-stimulated ATPase activity of the mitotic motor
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Gartner, M., et al. 2005. Chembiochem6, 1173.
WGK 3