Documenti fondamentali
3125-12
Sigma-Aldrich
Oil Red O
HARLECO® For staining of lipids
Sinonimo/i:
Oil Red O, Sudan Red 5B
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.5
Colour Index:
26125
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116130
Numero indice EU:
215-295-3
Forma fisica
powder
Punto di fusione
182-186 °C
λmax
520-530 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condizioni di spedizione
wet ice
InChI
1S/C26H24N4O/c1-16-9-10-17(2)22(13-16)27-28-23-14-19(4)24(15-18(23)3)29-30-26-21-8-6-5-7-20(21)11-12-25(26)31/h5-15,29H,1-4H3/b28-27?,30-26-
HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
Applicazioni
Certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
For staining of lipids.
HARLECO® For staining of lipids
Note legali
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3