Documenti fondamentali
311203
Sigma-Aldrich
NG,NG-Dimethyl-L-arginine, Dihydrochloride
A cell-permeable, reversible inhibitor of nitric oxide synthase in vitro (IC₅₀ = 2-3 µM) and in vivo.
Sinonimo/i:
ADMA, 2HCl, NG,NG-Dimethyl-L-arginine, Dihydrochloride
Scegli un formato
25 MG
205,00 €
205,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
205,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H18N4O2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.77
205,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
amorphous solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.Cl.N[C@@H](CCCN=C(N(C)C)N)C(=O)O
InChI
1S/C8H18N4O2.2ClH/c1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14;;/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14);2*1H/t6-;;/m0../s1
SYLNVYJOPZWPJI-ILKKLZGPSA-N
Descrizione generale
A cell-permeable, reversible inhibitor of nitric oxide synthase in vitro (IC50 = 2-3 µM) and in vivo. Causes dose-dependent vasoconstriction and bradycardic effects.
Endogenous reversible inhibitor of nitric oxide synthesis in vitro and in vivo. Causes dose-dependent vasoconstriction and bradycardic effects.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
NOS in vitro
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 2-3 µM inhibiting nitric oxide synthase in vitro
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 4 months at -20°C.
Altre note
Closs, E.I., et al. 1997. Nitric Oxide1, 65.
Faraci, F.M., et al. 1995. Am. J. Physiol.269, H1522.
Gardiner, S.M., et al. 1993. Br. J. Pharmacol. 110, 1457.
Kotani, K., et al. 1992. J. Neurochem.58, 1127.
Vallance, P., et al. 1992. Lancet339, 572.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3