264157
Caspase Modulator I, 1541
Sinonimo/i:
Caspase Modulator I, 1541, Caspase-6 Inhibitor XI, Procaspase-3 Activator II, Procaspase-6 Activator I, 8-Methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid-(3-imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl-phenyl)-amide, Caspase-3 Inhibitor XV
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
WGK 3