Documenti fondamentali
239836
Sigma-Aldrich
Cyclophilin A Inhibitor
The Cyclophilin A Inhibitor, also referenced under CAS 1186372-20-2, controls the biological activity of Cyclophilin A. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Sinonimo/i:
Cyclophilin A Inhibitor
Scegli un formato
10 MG
109,00 €
109,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
109,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H14ClFN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.80
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
109,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Fc1c(c(ccc1)Cl)C(=O)NC(=O)NC2c3c(cccc3)c4c2cccc4
InChI
1S/C21H14ClFN2O2/c22-16-10-5-11-17(23)18(16)20(26)25-21(27)24-19-14-8-3-1-6-12(14)13-7-2-4-9-15(13)19/h1-11,19H,(H2,24,25,26,27)
SFNLLCUAISZNRV-UHFFFAOYSA-N
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Tatsuya Tsuda et al.
Journal of pharmacological sciences, 142(3), 109-115 (2019-12-29)
Arterial calcification, a risk factor of cardiovascular events, develops with differentiation of vascular smooth muscle cells (VSMCs) into osteoblast-like cells. Cyclophilin A (CypA) is a peptidyl-prolyl isomerase involved in cardiovascular diseases such as atherosclerosis and aortic aneurysms, and rho-associated protein