235429
Caspase Inhibitor Set I
The Caspase Inhibitor Set I controls the biological activity of Caspase-1. This collection of small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
200 pM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
caspase-1
caspase-1
Reversible: no
Secondary Target
Caspase-3, Caspase-4, Caspase-5, Caspase-6, Caspase-7, Caspase-8, Caspase-10
Caspase-3, Caspase-4, Caspase-5, Caspase-6, Caspase-7, Caspase-8, Caspase-10
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Masuda, Y., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Com.234, 641.
Slee, E.A., et al. 1996. Biochem. J.315, 21.
Zhu, H., et al. 1995. FEBS Lett.374, 303.
Walker, N.P.C., et al. 1994. Cell 78, 343.
Slee, E.A., et al. 1996. Biochem. J.315, 21.
Zhu, H., et al. 1995. FEBS Lett.374, 303.
Walker, N.P.C., et al. 1994. Cell 78, 343.