23-034-M
p53 Protein, 10 µg
Full length, recombinant human p53. N-terminal c-Myc, 6His-tagged. For use in Enzyme Assays. Functions as a substrate in ubiquitination assays.
Sinonimo/i:
Cellular tumour antigen p53, Antigen NY-CO-13, Phosphoprotein p53, Tumour suppressor p53, TP53
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable
Solubilità
water: soluble
N° accesso Genebanck
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... TP53(120407068)
Descrizione generale
N-terminal GST-tagged, recombinant human TRAF6 full length, expressed in E.coli. The p53 protein is a tumor suppressor encoded by TP53 gene located on chromosome 17.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2