228250
Cholesterol Oxidase, Streptomyces sp.
Cholesterol Oxidase, Streptomyces sp. CAS 9028-76-6, is a native cholesterol oxidase that catalyzes the oxidation of cholesterol to cholesterone and hydrogen peroxide.
Sinonimo/i:
Cholesterol Oxidase, Streptomyces sp., Cholesterol:oxygen oxidoreductase
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized solid
Attività specifica
≥3 units/mg solid
≥40 U/mg
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
water: 20 mg/mL
Attività estranea
Catalase ≤1%
glucose oxidase and uricase ≤0.01%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Attenzione
Definizione di unità
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3