Documenti fondamentali
2221-60250
Millipore
Unità di campionamento NovaSeptum® per fluidi di colture cellulari
Autoclavable Application; 250mL
Scegli un formato
2221-60250
4.467,00 €
4.467,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2221-60250
4.467,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
4.467,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Materiali
316L stainless steel cannula
platinum cured silicone septum (medical grade)
polyester body
polypropylene bag
silicone tubing
Livello qualitativo
Sterilità
(Beta Irradiation (e-beam) minimum 25 kGy according to ISO 11137 TIR No. 27)
sterile
Produttore/marchio commerciale
NovaSeptum®
Parametri
-20-125 °C max. temp.
Misura ago
2.0 mm
Volume
250 mL
Impurezze
≤2.15 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
Raccordi
inlet septum unit (2 mm needle)
male Luer outlet
Compatibilità
suitable for sampling
Note legali
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany